Tisk…
1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907482-1G OR907482-5G
APOSOR907482-1GEA 0 CZK
APOSOR907482-1G APOSOR907482-5G
1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
1-Propylpyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₆H₁₁BN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504862
CAS číslo: 847818-57-9