Tisk…
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907453-10G OR907453-1G OR907453-5G
APOSOR907453-10GEA 14290 CZK
APOSOR907453-10G APOSOR907453-1G APOSOR907453-5G
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13178818
CAS číslo: 37123-91-4