Tisk…
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907412-1G OR907412-250MG
APOSOR907412-1GEA 7280 CZK
APOSOR907412-1G APOSOR907412-250MG
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432535
CAS číslo: 603122-81-2