2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907393-10G
OR907393-1G
OR907393-5G
APOSOR907393-10GEA
21490
CZK
APOSOR907393-10G
APOSOR907393-1G
APOSOR907393-5G
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₃BO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28024840 CAS číslo: 2377606-71-6 |