Tisk…
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
OR907381-250MG OR907381-1G
APOSOR907381-250MGEA 13530 CZK
APOSOR907381-250MG APOSOR907381-1G
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₄S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18311836
CAS číslo: 2096331-56-3