Tisk…
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907376-1G OR907376-5G
APOSOR907376-1GEA 6220 CZK
APOSOR907376-1G APOSOR907376-5G
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Vzorec: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18087691
CAS číslo: 2096332-81-7