Tisk…
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907366-1G OR907366-250MG
APOSOR907366-1GEA 16340 CZK
APOSOR907366-1G APOSOR907366-250MG
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739717
CAS číslo: 86542-86-1