Tisk…
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907330-1G OR907330-5G
APOSOR907330-1GEA 2980 CZK
APOSOR907330-1G APOSOR907330-5G
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
3-Nitrophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010445
CAS číslo: 52022-77-2