Tisk…
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907319-10G OR907319-1G OR907319-5G
APOSOR907319-10GEA 21490 CZK
APOSOR907319-10G APOSOR907319-1G APOSOR907319-5G
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752930
CAS číslo: 58124-28-0