Tisk…
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907199-100MG OR907199-250MG
APOSOR907199-100MGEA 0 CZK
APOSOR907199-100MG APOSOR907199-250MG
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine
Vzorec: C₆H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664631
CAS číslo: 15586-24-0