5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906963-1G
OR906963-5G
APOSOR906963-1GEA
8270
CZK
APOSOR906963-1G
APOSOR906963-5G
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Vzorec:
C₇H₁₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05237221 CAS číslo: 3524-34-3 |