Tisk…
N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906944-1G OR906944-5G
APOSOR906944-1GEA 8070 CZK
APOSOR906944-1G APOSOR906944-5G
N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
N-Propylpiperidine-4-carboxamide
Vzorec: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444678
CAS číslo: 200267-73-8