Tisk…
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906938-100MG OR906938-1G OR906938-250MG
APOSOR906938-100MGEA 5390 CZK
APOSOR906938-100MG APOSOR906938-1G APOSOR906938-250MG
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752835
CAS číslo: 133674-39-2