5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906931-1G
OR906931-250MG
APOSOR906931-1GEA
16340
CZK
APOSOR906931-1G
APOSOR906931-250MG
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine
Vzorec:
C₅H₃N₃O MW: 121,097 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11109807 CAS číslo: 1753-49-7 |