Tisk…
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N1-Benzyl-N1-methylethane-1,2-diamine, N-Benzyl-N-methyl-ethane-1,2-diamine
OR906489-1G OR906489-5G
APOSOR906489-1GEA 3740 CZK
APOSOR906489-1G APOSOR906489-5G
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03030356
CAS číslo: 14165-18-5