Tisk…
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906442-1G OR906442-5G
APOSOR906442-1GEA 10350 CZK
APOSOR906442-1G APOSOR906442-5G
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₄ClN
MW: 195,689 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663506
CAS číslo: 66162-29-6