Tisk…
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Allylpyrrolidin-2-one
OR906382-1G OR906382-5G
APOSOR906382-1GEA 2110 CZK
APOSOR906382-1G APOSOR906382-5G
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
N-Allyl-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₇H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152226
CAS číslo: 2687-97-0