Tisk…
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906370-1G OR906370-5G
APOSOR906370-1GEA 3230 CZK
APOSOR906370-1G APOSOR906370-5G
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide 98%
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide
Vzorec: C₄H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09927582
CAS číslo: 32012-12-7