Tisk…
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906354-1G OR906354-250MG
APOSOR906354-1GEA 13160 CZK
APOSOR906354-1G APOSOR906354-250MG
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
2-(3-Chlorophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄ClN
MW: 195,689 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663578
CAS číslo: 383128-12-9