Tisk…
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906221-1G OR906221-250MG OR906221-5G
APOSOR906221-1GEA 5430 CZK
APOSOR906221-1G APOSOR906221-250MG APOSOR906221-5G
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05221867
CAS číslo: 90916-45-3