Tisk…
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906110-100MG OR906110-1G OR906110-250MG
APOSOR906110-100MGEA 1620 CZK
APOSOR906110-100MG APOSOR906110-1G APOSOR906110-250MG
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235020
CAS číslo: 127978-70-5