Tisk…
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR906089-100MG OR906089-250MG
APOSOR906089-100MGEA 3060 CZK
APOSOR906089-100MG APOSOR906089-250MG
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol
Vzorec: C₉H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501505
CAS číslo: 849671-56-3