Tisk…
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905911-100MG OR905911-1G OR905911-250MG
APOSOR905911-100MGEA 5390 CZK
APOSOR905911-100MG APOSOR905911-1G APOSOR905911-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663442
CAS číslo: 112906-37-3