Tisk…
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905810-1G OR905810-5G
APOSOR905810-1GEA 5200 CZK
APOSOR905810-1G APOSOR905810-5G
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₄
MW: 196.008 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205753
CAS číslo: 2096342-14-0