5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-5-ethyl-1,2,4-triazole, 5-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine, 5-Ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
OR905740-1G
OR905740-5G
APOSOR905740-1GEA
2900
CZK
APOSOR905740-1G
APOSOR905740-5G
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Vzorec:
C₄H₈N₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03085910 CAS číslo: 22819-05-2 |