Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905661-1G
OR905661-250MG
APOSOR905661-1GEA
9920
CZK
APOSOR905661-1G
APOSOR905661-250MG
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832433 CAS číslo: 935765-07-4 |