Tisk…
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905410-100MG OR905410-1G OR905410-250MG
APOSOR905410-100MGEA 4770 CZK
APOSOR905410-100MG APOSOR905410-1G APOSOR905410-250MG
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine 95%
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05215079
CAS číslo: 81310-58-9