Tisk…
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905308-1G OR905308-250MG
APOSOR905308-1GEA 9920 CZK
APOSOR905308-1G APOSOR905308-250MG
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06653331
CAS číslo: 881040-13-7