Tisk…
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905190-1G OR905190-5G
APOSOR905190-1GEA 5590 CZK
APOSOR905190-1G APOSOR905190-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664908
CAS číslo: 35524-41-5