2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR905065-1G
OR905065-250MG
OR905065-5G
APOSOR905065-1GEA
1820
CZK
APOSOR905065-1G
APOSOR905065-250MG
APOSOR905065-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₄N₂O·ClH MW: 190,671 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179151 CAS číslo: 832710-65-3 |