Tisk…
2-Butoxypyridine-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904977-1G OR904977-5G
APOSOR904977-1GEA 6220 CZK
APOSOR904977-1G APOSOR904977-5G
2-Butoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Butoxypyridine-3-boronic acid
Vzorec: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20441822
CAS číslo: 1987879-23-1