Tisk…
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904913-1G OR904913-250MG
APOSOR904913-1GEA 22950 CZK
APOSOR904913-1G APOSOR904913-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151.206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06653530
CAS číslo: 118248-27-4