Tisk…
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904846-100MG OR904846-1G OR904846-250MG
APOSOR904846-100MGEA 5390 CZK
APOSOR904846-100MG APOSOR904846-1G APOSOR904846-250MG
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06653508
CAS číslo: 881041-62-9