Tisk…
2-Butylpyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904755-1G OR904755-250MG
APOSOR904755-1GEA 12400 CZK
APOSOR904755-1G APOSOR904755-250MG
2-Butylpyrrolidine 95%
2-Butylpyrrolidine
Vzorec: C₈H₁₇N
MW: 127,227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663449
CAS číslo: 3446-98-8