Tisk…
2-(2-Furyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904721-1G OR904721-250MG
APOSOR904721-1GEA 24630 CZK
APOSOR904721-1G APOSOR904721-250MG
2-(2-Furyl)piperidine 95%
2-(2-Furyl)piperidine
Vzorec: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663560
CAS číslo: 97073-24-0