Tisk…
2-Furan-2-yl-azepane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904611-1G OR904611-250MG
APOSOR904611-1GEA 17990 CZK
APOSOR904611-1G APOSOR904611-250MG
2-Furan-2-yl-azepane 95%
2-Furan-2-yl-azepane
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663713
CAS číslo: 383129-07-5