Tisk…
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904587-100MG OR904587-1G OR904587-250MG
APOSOR904587-100MGEA 5960 CZK
APOSOR904587-100MG APOSOR904587-1G APOSOR904587-250MG
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07357529
CAS číslo: 558478-78-7