Tisk…
5-Ethylindole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904579-1G OR904579-5G
APOSOR904579-1GEA 5390 CZK
APOSOR904579-1G APOSOR904579-5G
5-Ethylindole-2-carboxylic acid 98%
5-Ethylindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065293
CAS číslo: 37033-93-5