Tisk…
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904554-1G OR904554-5G
APOSOR904554-1GEA 1240 CZK
APOSOR904554-1G APOSOR904554-5G
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate 98%
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00496785
CAS číslo: 7399-93-1