Tisk…
5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: WAY-634964
OR904544-1G OR904544-250MG
APOSOR904544-1GEA 28730 CZK
APOSOR904544-1G APOSOR904544-250MG
5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05269153
CAS číslo: 157842-34-7