Tisk…
2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904501-250MG
APOSOR904501-250MGEA 0 CZK
APOSOR904501-250MG
2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₃H₁₉N
MW: 189,297 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05189447
CAS číslo: 881040-01-3