(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904374-1G
OR904374-250MG
APOSOR904374-1GEA
24600
CZK
APOSOR904374-1G
APOSOR904374-250MG
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid
Vzorec:
C₇H₉NO₂ MW: 139,152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318697 CAS číslo: 116838-52-9 |