Tisk…
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904301-100MG OR904301-1G OR904301-250MG
APOSOR904301-100MGEA 4770 CZK
APOSOR904301-100MG APOSOR904301-1G APOSOR904301-250MG
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole
Vzorec: C₈H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02665526
CAS číslo: 383142-64-1