N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904295-1G
OR904295-5G
APOSOR904295-1GEA
2480
CZK
APOSOR904295-1G
APOSOR904295-5G
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Vzorec:
C₁₀H₂₂N₂ MW: 170,295 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059893 CAS číslo: 62995-79-3 |