Tisk…
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904253-1G OR904253-250MG OR904253-5G
APOSOR904253-1GEA 8270 CZK
APOSOR904253-1G APOSOR904253-250MG APOSOR904253-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine
Vzorec: C₉H₁₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04055859
CAS číslo: 42404-23-9