4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904216-1G
OR904216-250MG
OR904216-5G
APOSOR904216-1GEA
1110
CZK
APOSOR904216-1G
APOSOR904216-250MG
APOSOR904216-5G
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₃ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466338 CAS číslo: 84547-87-5 |