1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904181-1G
OR904181-250MG
APOSOR904181-1GEA
19440
CZK
APOSOR904181-1G
APOSOR904181-250MG
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O MW: 172.183 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664910 CAS číslo: 383136-42-3 |