Tisk…
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904134-1G OR904134-250MG
APOSOR904134-1GEA 15180 CZK
APOSOR904134-1G APOSOR904134-250MG
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05189295
CAS číslo: 185510-44-5