Tisk…
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904018-1G OR904018-5G
APOSOR904018-1GEA 8270 CZK
APOSOR904018-1G APOSOR904018-5G
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664904
CAS číslo: 86454-35-5