Tisk…
4-Ethoxymethylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903985-1G OR903985-5G
APOSOR903985-1GEA 6220 CZK
APOSOR903985-1G APOSOR903985-5G
4-Ethoxymethylphenylboronic acid 97%
4-Ethoxymethylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08701751
CAS číslo: 279262-31-6